3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53084.03EA 1420 EUR
H53084.03 H53084.MD
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96
Sulamispiste: 138…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363749
CAS-numero: 871329-62-3