5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Varoitus
H53134.03EA 639 EUR
H53134.03
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Sulamispiste: 97…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235094
CAS-numero: 874219-60-0