4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H55857.MDEA 150 EUR
H55857.MD H55857.03 H55857.14 H55857.06
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458473
CAS-numero: 851135-07-4