3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H28313.03EA 98 EUR
H28313.03 H28313.09
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93
Sulamispiste: 217…219 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095129
CAS-numero: 872460-12-3