3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52886.03EA 677 EUR
H52886.03 H52886.MD
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Sulamispiste: 264…266 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363791
CAS-numero: 871329-84-9