N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L12531.14EA 612 EUR
L12531.14 L12531.06
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Kaava: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357,25
Sulamispiste: 100…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000404
CAS-numero: 37595-74-7