Aniline sulphate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A15563.36EA 203 EUR
A15563.36 A15563.0E A15563.22
Aniline sulphate ≥98%
Aniline sulphate
Kaava: C₁₂H₁₆N₂O₄S
MW: 284,34
Tiheys: 1,377
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013110
CAS-numero: 542-16-5
EINECS: 208-805-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III