4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A17278.14EA 501 EUR
A17278.14 A17278.06
4-Nitrophenyl phenyl sulphide ≥98%
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Kaava: C₁₂H₉NO₂S
MW: 231,27 g/mol
Sulamispiste: 54…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00024700
CAS-numero: 952-97-6
EINECS: 213-462-5