4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO424880025EA 85.2 EUR
ACRO424880025 ACRO424880100
4-(Methylsulphonyl)phenol 95%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Kaava: C₇H₈O₃S
Sulamispiste: 90…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047806
CAS-numero: 14763-60-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Tan to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Water ≤5.0 %
HPLC ≥94 %