4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32935.03EA 64.6 EUR
H32935.03 H32935.09
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Kaava: C₇H₈O₃S
Sulamispiste: 90…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047806
CAS-numero: 14763-60-1