Allyl phenyl sulphide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L04771.18EA 504 EUR
L04771.18 L04771.09
Allyl phenyl sulphide ≥97%
Allyl phenyl sulphide
Kaava: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Kiehumispiste: 223…225 °C
Tiheys: 1,024
Leimahduspiste: >98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014957
CAS-numero: 5296-64-0
EINECS: 226-142-5