Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L04689.03EA 39.9 EUR
L04689.03
Benzenesulphonyl fluoride ≥98%
Benzenesulphonyl fluoride
Kaava: C₆H₅FO₂S
MW: 160,17
Kiehumispiste: 203…204 °C
Tiheys: 1,334
Leimahduspiste: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007412
CAS-numero: 368-43-4
EINECS: 206-707-2
ADR: 8,II