N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO311900250EA
294
EUR
ACRO311900250
ACRO311900050
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Kaava:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ MW: 315,34 g/mol Sulamispiste: 110…115 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00144885 CAS-numero: 133745-75-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | Off-white to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 117 °C |
Titration with Na2S2O3 | ≥96.0 % |