3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52977.03EA 1380 EUR
H52977.03 H52977.MD
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 166…169 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115649
CAS-numero: 693803-17-7