4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17485.03EA 236 EUR
L17485.03 L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 146…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318119
CAS-numero: 166316-48-9