4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO358842500EA 79.8 EUR
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Kaava: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01632199
CAS-numero: 75705-21-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %