5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27331.14EA 261 EUR
H27331.14 H27331.06
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,05
Sulamispiste: 129…132 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631134
CAS-numero: 70978-54-0