3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19280.06EA 151 EUR
A19280.06
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Sulamispiste: 214…218 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143094
CAS-numero: 202865-68-7