5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25176.14EA 641 EUR
B25176.14 B25176.06
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₈BrClFN
MW: 240,50 g/mol
Sulamispiste: 221…226 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143426
CAS-numero: 202865-69-8