6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31546.06EA 729 EUR
H31546.06 H31546.03
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%, JRD
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉ClFNO
Sulamispiste: 55…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832379
CAS-numero: 1017779-65-5
ADR: 8,III