4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10158.06EA 214 EUR
L10158.06
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide ≥98%
4-Chlorobenzyl-2-hydroxyethyl sulphide
Kaava: C₉H₁₁ClOS
MW: 202,70 g/mol
Kiehumispiste: 139…140 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020614
CAS-numero: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8