3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41949.22EA 653 EUR
41949.22 41949.06 41949.14
3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
3-(Benzylamino)propionitrile
Kaava: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Tiheys: 1,024
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001955
CAS-numero: 706-03-6
EINECS: 211-890-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III