2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10605.14EA 885 EUR
L10605.14 L10605.06
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Sulamispiste: 104…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016646
CAS-numero: 4101-30-8
EINECS: 000-000-0