4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26988.03EA 1230 EUR
H26988.03
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₆BF₃O₃
MW: 217,94 g/mol
Sulamispiste: 200…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09037498
CAS-numero: 1072944-24-1