3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
Varoitus
H31653.06EA 681 EUR
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Kaava: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Sulamispiste: 148…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025372
CAS-numero: 916420-53-6