4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19967.06EA 733 EUR
L19967.06 L19967.03
4-Iodobenzylamine hydrochloride 97%
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉ClIN
MW: 269,51
Sulamispiste: 275…280 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039324
CAS-numero: 59528-27-7