3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO184730010EA 58.7 EUR
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Sulamispiste: 226…231 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012858
CAS-numero: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %