4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO121370050EA 106 EUR
ACRO121370050 ACRO121370010
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Kaava: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Sulamispiste: 219…221 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012864
CAS-numero: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥95 %