4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20637.06EA 184 EUR
B20637.06 B20637.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Kaava: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Sulamispiste: ∼ 220 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012864
CAS-numero: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3