3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO228570050EA 336 EUR
ACRO228570050 ACRO228570010 ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide 98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Kaava: C₇H₁₀BrNO₂
MW: 220,07
Sulamispiste: >180 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012859
CAS-numero: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %