3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
B21833.14EA 1850 EUR
B21833.14 B21833.06 B21833.03
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide ≥98%
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Kaava: C₇H₁₀BrNO₂
MW: 220,07
Sulamispiste: 196…200 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012859
CAS-numero: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8