p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12204.14EA 397 EUR
L12204.14 L12204.06
p-Toluenesulphonyl fluoride ≥98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Kaava: C₇H₇FO₂S
MW: 174,19 g/mol
Kiehumispiste: 112 °C (16 mmHg)
Sulamispiste: 40…41 °C
Leimahduspiste: 105 °C (221 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007421
CAS-numero: 455-16-3
EINECS: 207-238-6
UN: 3261
ADR: 8,II