N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11281.18EA 786 EUR
A11281.18 A11281.09 A11281.30
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal tech. 80%, Technical Grade
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Kaava: C₁₇H₂₁NO₂
MW: 271,36 g/mol
Kiehumispiste: 138…140 °C (0,5 mmHg)
Tiheys: 1,045
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014869
CAS-numero: 2016-04-8
EINECS: 217-946-7