1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99%
L03625.18EA 503 EUR
L03625.18 L03625.09
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥99%
1,3-Diphenylacetone-p-toluenesulphonylhydrazone
Kaava: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Sulamispiste: ∼ 185 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009645
CAS-numero: 19816-88-7
EINECS: 243-344-9