2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32032.03EA 153 EUR
H32032.03 H32032.MD H32032.06
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04
Sulamispiste: 24…32 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094304
CAS-numero: 54109-16-9
UN: 3265
ADR: 8,III