2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31526.06EA 643 EUR
H31526.06 H31526.03 H31526.09
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04
Kiehumispiste: 69…72 °C
Sulamispiste: 20…23 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094283
CAS-numero: 2003-10-3