2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32802.03EA 158 EUR
H32802.03 H32802.06
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrF₃NO₂
Sulamispiste: 36…39 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095413
CAS-numero: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8,II