4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 97%
Vaara
H33498.03EA 494 EUR
H33498.03 H33498.MD
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzylamine
Kaava: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203,64 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687221
CAS-numero: 1323966-28-4
UN: 3259
ADR: 8,III