2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L16108.MDEA 86.9 EUR
L16108.MD L16108.06 L16108.03
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₉Cl₂N
Sulamispiste: 52…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052913
CAS-numero: 150517-76-3
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III