2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L11249.06EA 636 EUR
L11249.06 L11249.03
2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
2-Chloro-6-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀ClN
MDL numero: MFCD00052810
CAS-numero: 57264-46-7
ADR: ,