3-Chloro-4-methylbenzylamine
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBTL00917DAEA 0 EUR
MAYBTL00917DA MAYBTL00917EA MAYBTL00917-0001
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀ClN
MDL numero: MFCD00014816
CAS-numero: 67952-93-6
EINECS: 267-929-3