4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26018.06EA 271 EUR
H26018.06
4-Chloro-2,5-xylidine ≥98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Kaava: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63
Sulamispiste: 91…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08445705
CAS-numero: 20782-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III