4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
Vaara
A19362.09EA 62.9 EUR
A19362.09 A19362.18
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride ≥98%
4-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Kaava: C₈H₁₁Cl₂N
MW: 192,09 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00671703
CAS-numero: 5769-32-4