4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L08430.06EA 427 EUR
L08430.06 L08430.03
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Kaava: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,30 g/mol
Sulamispiste: 85…87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017326
CAS-numero: 1835-11-6