2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Vaara
H32993.03EA 354 EUR
H32993.03 H32993.MD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832318
CAS-numero: 1017778-87-8
ADR: 8,III