4-Isopropyl-m-toluidinium chloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A19754.14EA 693 EUR
A19754.14 A19754.06
4-Isopropyl-m-toluidinium chloride ≥97%
4-Isopropyl-m-toluidinium chloride
Kaava: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,70
Sulamispiste: 222…225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00156562
CAS-numero: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0