4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSB01749-0001EA 0 EUR
MAYBSB01749-0001 MAYBSB01749EA MAYBSB01749.50 MAYBSB01749.1
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Kaava: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,70 g/mol
MDL numero: MFCD00156562
CAS-numero: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0