2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H32320.03EA 88.5 EUR
H32320.03 H32320.06
2-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Biphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₁BO₂
Sulamispiste: 76…79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14636459
CAS-numero: 914675-52-8