2-Biphenylboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17547.03EA 94 EUR
L17547.03
2-Biphenylboronic acid 95%
2-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03
Sulamispiste: 173…194 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00136929
CAS-numero: 4688-76-0