3-Biphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17552.06EA 242 EUR
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronic acid ≥98%
3-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Sulamispiste: 206…211 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318102
CAS-numero: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0